Få mere at vide
Niobium-slug, 3,175 mm (0,125 tommer) diameter x 3,175 mm (0,125 tommer) længde, 99,95 % (metalbasis eksklusive Ta)
Artikelnummer. 11350068
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11350068 50 g 50g
11340068 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11350068 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 042845.18
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-11-2026
For dampaflejring | CAS: 7440-03-1 | NB | 92,91 g/mol
Til dampaflejring
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3-1-7440
Molekylær formel Nb
Molekylvægt (g/mol) 92.91
MDL nummer MFCD00011126
InChI nøgle GUCVJGMIXFAOAE-UHFFFAOYSA-N
Synonym columbium, element, niobium-93, powder, foil, rod, vn 1, foil, 0.25mm 0.01in thick, columbio, niobio
PubChem CID 23936
ChEBI CHEBI:33344
IUPAC navn niobium
SMIL [Nb]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Niobium slug
Navn note 3,175 mm (0,125 tommer) diameter x 3,175 mm (0,125 tommer) længde
Mængde 50 g
Lugt Lugtfri
Vægt ≈0,22 g/slug
Form Slug
Assay Procent Noter (metalbasis ekskl. Ta)
Procent renhed 99.95%