Få mere at vide
Niobium silicide, 99.85% (metals basis)
Artikelnummer. p-4824848
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
Artikelnummer. 11372188
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 013100.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 12034-80-9 | NbSi2 | 149.076 g/mol
Niobiumsilicid bruges som et organisk kemisk syntesemellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12034-80-9
Molekylær formel NbSi2
Molekylvægt (g/mol) 149.076
MDL nummer MFCD00151537
InChI nøgle GXAAOBARRLPQRY-UHFFFAOYSA-N
Synonym niobium silicide, niobium disilicide, bis $l^ 2, columbium silicide,
PubChem CID 6336884
IUPAC navn bis($l^{2}-silanyliden)niobium
SMIL [Si]=[Nb]=[Si]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Niobium silicide
Smeltepunkt 1950°C
Fysisk form Pulver
Mængde 25 g
Analyseprocentområde 99.85% (metals basis)
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 149.08
Udseende Powder
Tæthed 5.7