Få mere at vide
Niobium silicide, 99.85% (metals basis)
Artikelnummer. 11372188
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11372188 25 g 25g
11362188 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11372188 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 013100.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 12034-80-9 | NbSi2 | 149.076 g/mol
Niobiumsilicid bruges som et organisk kemisk syntesemellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12034-80-9
Molekylær formel NbSi2
Molekylvægt (g/mol) 149.076
MDL nummer MFCD00151537
InChI nøgle GXAAOBARRLPQRY-UHFFFAOYSA-N
Synonym niobium silicide, niobium disilicide, bis $l^ 2, columbium silicide,
PubChem CID 6336884
IUPAC navn bis($l^{2}-silanyliden)niobium
SMIL [Si]=[Nb]=[Si]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Niobium silicide
Smeltepunkt 1950°C
Fysisk form Pulver
Mængde 25 g
Analyseprocentområde 99.85% (metals basis)
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 149.08
Udseende Powder
Tæthed 5.7