Få mere at vide
Niobium silicide, 99.5% (metals basis)
Beskrivelse
De Nb-baserede RMIC'er har meget højere potentielle anvendelsestemperaturer på grund af deres dramatisk højere smeltetemperaturer. Det bruges i højtemperatur in situ kompositter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Niobium silicide |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 25 g |
| Analyseprocentområde | 99.5% (metals basis) |
| Opløselighedsinformation | Insoluble in water. |
| Formel vægt | 548.79 |
| Udseende | Powder |