Få mere at vide
Niobiumstang, 6,35 mm (0,25 tommer) diameter, annealed, 99,8 % (metalbasis)
Artikelnummer. 11381338
Skift visning
Mængde:
5 cm
25 cm
100 cm
Pakningsstørrelse:
100cm
25cm
5cm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11381338 5 cm 5cm
11371338 25 cm 25cm
11361338 100 cm 100cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11381338 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 010273.BQ
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
CAS: 7440-03-1 | NB | 92,91 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3-1-7440
Molekylær formel Nb
Molekylvægt (g/mol) 92.91
MDL nummer MFCD00011126
InChI nøgle GUCVJGMIXFAOAE-UHFFFAOYSA-N
Synonym columbium, element, niobium-93, powder, foil, rod, vn 1, foil, 0.25mm 0.01in thick, columbio, niobio
PubChem CID 23936
ChEBI CHEBI:33344
IUPAC navn niobium
SMIL [Nb]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Niobium rod
Navn note 6,35 mm (0,25 tommer) diameter, glødet, temper: blød
Mængde 5 cm
Lugt Lugtfri
Vægt ≈2,7 g/cm
Form Rod
Assay Procent Noter (metalbasis)
Procent renhed 99.8%