Få mere at vide
Niobium rod, 12.7mm (0.5in) dia, hard, 99.8% (metals basis)
Mængde:
2 cm
10 cm
Pakningsstørrelse:
10cm
2cm
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Niobium rod |
| Navn note | 12.7mm (0.5 in.) dia., Hard, Temper: as drawn |
| Mængde | 2 cm |
| Lugt | Odorless |
| Vægt | ≈10.9g/cm |
| Form | Rod |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| Procent renhed | 99.8% |