Få mere at vide
Niobiumstang, 12,7 mm (0,5 tommer) diameter, hård, 99,8% (metalbasis)
Artikelnummer. 11359538
Skift visning
Mængde:
2 cm
10 cm
Pakningsstørrelse:
10cm
2cm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11359538 2 cm 2cm
11369538 10 cm 10cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11359538 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 043362.BP
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7440-03-1 | NB | 92,91 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3-1-7440
Molekylær formel Nb
Molekylvægt (g/mol) 92.91
MDL nummer MFCD00011126
InChI nøgle GUCVJGMIXFAOAE-UHFFFAOYSA-N
Synonym columbium, element, niobium-93, powder, foil, rod, vn 1, foil, 0.25mm 0.01in thick, columbio, niobio
PubChem CID 23936
ChEBI CHEBI:33344
IUPAC navn niobium
SMIL [Nb]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Niobium rod
Navn note 12.7mm (0.5 in.) dia., Hard, Temper: as drawn
Mængde 2 cm
Lugt Odorless
Vægt ≈10.9g/cm
Form Rod
Assay Procent Noter (metalbasis)
Procent renhed 99.8%