Få mere at vide
Niobiumpulver, APS 1-5 mikron, 99,8% (metalbasis)
Artikelnummer. 11338458
Skift visning
Mængde:
10 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11338458 250 g 250g
11328458 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11338458 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 040478.30
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
CAS: 7440-03-1 | NB | 92,91 g/mol
Anvendes i højtemperatur- og superlegeringer af Zn og Ti
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3-1-7440
Molekylær formel Nb
Molekylvægt (g/mol) 92.91
MDL nummer MFCD00011126
InChI nøgle GUCVJGMIXFAOAE-UHFFFAOYSA-N
Synonym columbium, element, niobium-93, powder, foil, rod, vn 1, foil, 0.25mm 0.01in thick, columbio, niobio
PubChem CID 23936
ChEBI CHEBI:33344
IUPAC navn niobium
SMIL [Nb]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Niobium
Farve Grå
Udseende gråt pulver
Mængde 250 g
Lugt Lugtfri
Analyseprocentområde 99,8 % (metalbasis)
Form Pulver