Få mere at vide
Niobiumpulver, APS 1-5 mikron, 99,8% (metalbasis)
Beskrivelse
Anvendes i højtemperatur- og superlegeringer af Zn og Ti
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Niobium |
| Farve | Grå |
| Udseende | gray powder |
| Tæthed | 8.57g/cm3 at 20°C |
| Mængde | 10 g |
| Lugt | Odorless |
| Analyseprocentområde | 99.8% (Metals basis) |
| Form | Pulver |