Få mere at vide
Niobiumpulver, -325 mesh, 99,8% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7048362
Mængde:
2.5 g
25 g
500 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
25g
500g
Artikelnummer. 15465935
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 010275.88
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7440-03-1 | Nb | 92.91 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3-1-7440
Molekylær formel Nb
Molekylvægt (g/mol) 92.91
MDL nummer MFCD00011126
InChI nøgle GUCVJGMIXFAOAE-UHFFFAOYSA-N
Synonym columbium, element, niobium-93, powder, foil, rod, vn 1, foil, 0.25mm 0.01in thick, columbio, niobio
PubChem CID 23936
ChEBI CHEBI:33344
IUPAC navn niobium
SMIL [Nb]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Niobium powder
Mængde 2.5 g
Maskestørrelse −325 Mesh
Lugt Odorless
Form Pulver
Assay Procent Noter (metalbasis)
FN nummer UN3089
Procent renhed 99.8%