Få mere at vide
Niobium, plasma standardopløsning, Specpure™ Nb 1000 g/μml, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11301389
Skift visning
Mængde:
50 mL
100 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
50ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11301389 50 mL 50ml
11311389 100 mL 100ml
11470340 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11301389 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 013831.AD
 Begrænset vare
På lager
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3-1-7440
Molekylær formel Nb
Molekylvægt (g/mol) 92.91
MDL nummer MFCD00011126
InChI nøgle GUCVJGMIXFAOAE-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 23936
ChEBI CHEBI:33344
IUPAC navn niobium
SMIL [Nb]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Niobium
Fysisk form Væske
Mængde 50 mL