Få mere at vide
Niobiumstykker, 99,8 % (metalbasis)
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Niobium pieces |
| Mængde | 100 g |
| Analyseprocentområde | 99,8% (metalbasis) |
| Form | Brikker |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| Procent renhed | 99.8% |