Få mere at vide
Niobium pentachlorid, TRC
Artikelnummer. 30468818
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30468818 10 g
1 options
Artikelnummer. 30468818 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN59853510G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Niobium Pentachloride
CAS 10026-12-7
Molekylær formel Cl5Nb
Mængde 10 g
Synonym Niobium Chloride, Niobium Pentachloride, Niobium Pentachloride (NbCl5), Niobium(V) Chloride, Pentachloroniobium
InChI formel InChI=1S/5ClH.Nd/h5*1H;/q;;;;;+5/p-5
SMIL [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Nd+5]
IUPAC navn neodym(5+); Pentaklorid
Molekylvægt (g/mol) 270.17
Formel vægt 318.7543