Få mere at vide
Niobium pentachlorid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Niobium Pentachloride |
| CAS | 10026-12-7 |
| Molekylær formel | Cl5Nb |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | Niobium Chloride, Niobium Pentachloride, Niobium Pentachloride (NbCl5), Niobium(V) Chloride, Pentachloroniobium |
| InChI formel | InChI=1S/5ClH.Nd/h5*1H;/q;;;;;+5/p-5 |
| SMIL | [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Nd+5] |
| IUPAC navn | neodym(5+); Pentaklorid |
| Molekylvægt (g/mol) | 270.17 |
| Formel vægt | 318.7543 |