Få mere at vide
Niobium nitride
Artikelnummer. 11326518
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
Artikelnummer. 11326518
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 012146.18
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 24621-21-4 | NNb | 106.913 g/mol
Niobiumnitrid bruges som superleder. Anvendes til absorberende anti-reflekterende belægninger. Det plejede at producere buesvejsestænger og i stål.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 24621-21-4
Molekylær formel NNb
Molekylvægt (g/mol) 106.913
MDL nummer MFCD00016239
InChI nøgle CFJRGWXELQQLSA-UHFFFAOYSA-N
Synonym niobium nitride, niobium nitride nbn, columbium nitride, niobiumylidyneamine, niobium nitride 10g
PubChem CID 90560
IUPAC navn azanylidyneniobium
SMIL N#[Nb]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Niobium nitride
Smeltepunkt 2573°C
Fysisk form Pulver
Mængde 50 g
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 106.92
Lugt Odorless
Tæthed 8.40 g/mL