Få mere at vide
Niobium(IV) selenide, 99.8% (metals basis)
Artikelnummer. p-7049167
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11382188
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 013101.09
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 12034-77-4 | NbSe2 | 250.85 g/mol
Det bruges som et potentielt stof til tyndfilmssolceller som rygkontaktmateriale. Det er meget udbredt i elbørste& specielle lejer på grund af dets ledningsevne og smøreevne.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12034-77-4
Molekylær formel NbSe2
Molekylvægt (g/mol) 250.85
MDL nummer MFCD00016228
InChI nøgle CXRFFSKFQFGBOT-UHFFFAOYSA-N
Synonym niobium selenide, columbium selenide, niobium diselenide, diselanylideneniobium, bis selanylidene niobium, niobium diselenide, crystal, niobium diselenide trace metals basis, niobium iv selenide trace metals basis 10g
PubChem CID 82841
IUPAC navn bis(selanyliden)niobium
SMIL [Se]=[Nb]=[Se]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Niobium(IV) selenide
Fysisk form Pulver
Mængde 10 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
FN nummer UN3283
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 250.83
Procent renhed 99.8%