Få mere at vide
Niobiumisopropoxid, 99% (metalbasis), 10% vægt/volumen i isopropanol/hexan (50:50), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11308008
Skift visning
Mængde:
25 mL
100 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
25ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11308008 25 mL 25ml
11318008 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11308008 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 036572.AC
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 18368-80-4 | C15H40NbO5 | 393.386 g/mol
Niobiumisopropoxid kan bruges til at fremskynde tørringen af maling eller trykfarver. Det bruges også som effektive katalysatorer i omdannelsen af et aldehyd til en ester, ketoner til sekundære alkoholer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 18368-80-4
Molekylær formel C15H40NbO5
Molekylvægt (g/mol) 393.386
MDL nummer MFCD00144915
InChI nøgle FTYCGXPVPAOYKN-UHFFFAOYSA-N
Synonym niobium isopropoxide, in isopropanol/hexane
PubChem CID 76420078
IUPAC navn niobium;propan-2-ol
SMIL CC(C)O.CC(C)O.CC(C)O.CC(C)O.CC(C)O.[Nb]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Niobium isopropoxide
Assay Procent Noter (metalbasis)
Lineær formel Nb[OCH(CH3)2]5
Mængde 25 mL
FN nummer UN1993
Følsomhed Moisture sensitive
Opløselighedsinformation It reacts with water. Soluble in hydrocarbons and warm isopropanol,reacts with other alcohols,ketones and esters.
Formel vægt 388.35
Procent renhed 99%
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 10% w/v in isopropanol/hexane (50:50)
Fysisk form Væske