Få mere at vide
Niobium barre/knap,≈ 25,4 mm (1,0 tommer) dia. x 11 mm (0,45 tommer) tyk, 99,95% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15454945
Skift visning
Mængde:
1 Pc.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15454945 1 Pc. Hver
1 options
Artikelnummer. 15454945 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 045113.KF
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
CAS: 7440-03-1 | Nb | 92.91 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Niobium ingot/button
Farve Sølv til grå
Navn note ≈25,4 mm (1,0 tommer) diameter x 11 mm (0,45 tommer) tyk
CAS 3-1-7440
Mængde 1 Pc.
Lugt Lugtfri
Vægt ≈50g pr. stykke
Form Brikker
Assay Procent Noter (metalbasis)
Molekylær formel Nb
MDL nummer MFCD00011126
Synonym columbium, element, niobium-93, powder, foil, rod, vn 1, foil, 0.25mm 0.01in thick, columbio, niobio
InChI nøgle GUCVJGMIXFAOAE-UHFFFAOYSA-N
SMIL [Nb]
IUPAC navn niobium
Molekylvægt (g/mol) 92.91
PubChem CID 23936
ChEBI CHEBI:33344
Procent renhed 99.95%