Få mere at vide
Niobiumfolie, 2,0 mm (0,08 tommer) tyk, 99,8 % (metalbasis)
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Niobium foil |
| Navn note | 2,0 mm (0,08 tommer) tyk |
| Mængde | 100 x 200 mm |
| Lugt | Lugtfri |
| Vægt | ≈86g/50x100mm |
| Form | Floret |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| Procent renhed | 99.8% |