Få mere at vide
Niobiumfolie, 2,0 mm (0,08 tommer) tyk, 99,8 % (metalbasis)
Artikelnummer. 11309318
Change view
Click to view available options
Mængde:
50 x 100 mm
100 x 200 mm
Unit Size:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde unitSize
11309318 50 x 100 mm Hver
11319318 100 x 200 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11309318 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 043231.FY
 Begrænset vare
På lager
Add to basket
CAS: 7440-03-1 | NB | 92,91 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 3-1-7440
Molekylær formel Nb
Molekylvægt (g/mol) 92.91
MDL nummer MFCD00011126
InChI nøgle GUCVJGMIXFAOAE-UHFFFAOYSA-N
Synonym columbium, element, niobium-93, powder, foil, rod, vn 1, foil, 0.25mm 0.01in thick, columbio, niobio
PubChem CID 23936
ChEBI CHEBI:33344
IUPAC navn niobium
SMIL [Nb]
Specifications
Kemisk navn eller materiale Niobium foil
Navn note 2.0mm (0.08 in.) thick
Mængde 50 x 100 mm
Lugt Odorless
Vægt ≈86g/50x100mm
Form Foil
Assay Procent Noter (metalbasis)
Procent renhed 99.8%