Få mere at vide
Niobiumfolie, 1,0 mm (0,04 tommer) tyk, udglødet, 99,8 % (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4824846
Mængde:
50 x 100 mm
100 x 200 mm
200 x 500 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11371318
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 010257.FY
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Form: Ca.42,9g/50 x 100mm
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3-1-7440
Molekylær formel Nb
Molekylvægt (g/mol) 92.91
MDL nummer MFCD00011126
InChI nøgle GUCVJGMIXFAOAE-UHFFFAOYSA-N
Synonym columbium, element, niobium-93, powder, foil, rod, vn 1, foil, 0.25mm 0.01in thick, columbio, niobio
PubChem CID 23936
ChEBI CHEBI:33344
IUPAC navn niobium
SMIL [Nb]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Niobium
Farve Sølv til grå
Udseende Silver gray foil
Mængde 50 x 100 mm
Lugt Odorless
Analyseprocentområde 99.80%
Form Foil