Få mere at vide
Niobiumfolie, 0,5 mm (0,02 tommer) tyk, udglødet, 99,8 % (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11337907
Mængde:
50 x 100 mm
100 x 250 mm
100 x 500 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11337907
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 014358.HL
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7440-03-1 | Nb | 92.91 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3-1-7440
Molekylær formel Nb
Molekylvægt (g/mol) 92.91
MDL nummer MFCD00011126
InChI nøgle GUCVJGMIXFAOAE-UHFFFAOYSA-N
Synonym columbium, element, niobium-93, powder, foil, rod, vn 1, foil, 0.25mm 0.01in thick, columbio, niobio
PubChem CID 23936
ChEBI CHEBI:33344
IUPAC navn niobium
SMIL [Nb]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Niobium foil
Navn note 0.5mm (0.02 in.) thick, Annealed
Mængde 100 x 250 mm
Lugt Odorless
Vægt ≈21.4g/50x100mm
Form Foil
Assay Procent Noter (metalbasis)
Procent renhed 99.8%