Få mere at vide
Niobiumfolie, 0,3 mm tyk, glødet, 99,8 % (metalbasis)
Artikelnummer. 11338598
Skift visning
Mængde:
50 x 100 mm
100 x 200 mm
200 x 500 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11338598 50 x 100 mm Hver
11328598 100 x 200 mm Hver
11348598 200 x 500 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11338598 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 040668.FY
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-08-2026
CAS: 7440-03-1 | NB | 92,91 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3-1-7440
Molekylær formel Nb
Molekylvægt (g/mol) 92.91
MDL nummer MFCD00011126
InChI nøgle GUCVJGMIXFAOAE-UHFFFAOYSA-N
Synonym columbium, element, niobium-93, powder, foil, rod, vn 1, foil, 0.25mm 0.01in thick, columbio, niobio
PubChem CID 23936
ChEBI CHEBI:33344
IUPAC navn niobium
SMIL [Nb]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Niobium foil
Navn note 0.3mm (0.01 in.) thick, Annealed
Mængde 50 x 100 mm
Lugt Odorless
Vægt ≈12.9g/50x100mm
Form Foil
Assay Procent Noter (metalbasis)
Procent renhed 99.8%