Få mere at vide
Niobium foil, 0.25mm (0.01in) thick, 99.97% (metals basis excluding Ta), Ta ∣<0.06%
Artikelnummer. p-7048205
Mængde:
25 x 25 mm
25 x 100 mm
Pakningsstørrelse:
25mm
Hver
Artikelnummer. 11310709
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 000238.FF
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7440-03-1 | Nb | 92.91 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3-1-7440
Molekylær formel Nb
Molekylvægt (g/mol) 92.91
MDL nummer MFCD00011126
InChI nøgle GUCVJGMIXFAOAE-UHFFFAOYSA-N
Synonym columbium, element, niobium-93, powder, foil, rod, vn 1, foil, 0.25mm 0.01in thick, columbio, niobio
PubChem CID 23936
ChEBI CHEBI:33344
IUPAC navn niobium
SMIL [Nb]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Niobium foil
Farve Grå eller sølv
Navn note 0.25mm (0.01 in.) thick
Mængde 25 x 25 mm
Lugt Odorless
Vægt ≈1.34g/25x25mm
Form Foil
Assay Procent Noter (metalbasis undtagen Ta), Ta≤ 0,06 %
Procent renhed 99.97%