Få mere at vide
Niobiumfolie, 0,127 mm (0,005 tommer) tyk, 99,97 % (metalbasis eksklusive Ta), Ta ∣ <0,06 %
Artikelnummer. 15434725
Skift visning
Mængde:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
25 x 100 mm
50 x 100 mm
Pakningsstørrelse:
25mm
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15434725 50 x 100 mm Hver
11390699 25 x 25 mm 25mm
11300709 25 x 100 mm Hver
15424725 50 x 50 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15434725 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 000236.FY
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2126.90 DKK
    1913.65 DKK / Pakke med 1
    Spare 213.25 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7440-03-1 | NB | 92,91 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3-1-7440
Molekylær formel Nb
Molekylvægt (g/mol) 92.91
MDL nummer MFCD00011126
InChI nøgle GUCVJGMIXFAOAE-UHFFFAOYSA-N
Synonym columbium, element, niobium-93, powder, foil, rod, vn 1, foil, 0.25mm 0.01in thick, columbio, niobio
PubChem CID 23936
ChEBI CHEBI:33344
IUPAC navn niobium
SMIL [Nb]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Niobium foil
Farve Grå eller sølv
Navn note 0,127 mm (0,005 tommer) tyk
Mængde 50 x 100 mm
Lugt Lugtfri
Vægt ≈0,68g/25x25mm
Form Floret
Assay Procent Noter (metalbasis undtagen Ta), Ta≤ 0,06 %
Procent renhed 99.97%