Få mere at vide
Niobiumfolie, 0,05 mm (0,002 tommer) tyk, annealed, 99,8% (metalbasis)
Artikelnummer. 11314667
Skift visning
Mængde:
100 x 100 mm
100 x 500 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11314667 100 x 100 mm Hver
11304667 100 x 500 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11314667 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 039702.GH
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    541.80 DKK
    487.65 DKK / Pakke med 1
    Spare 54.15 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7440-03-1 | NB | 92,91 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3-1-7440
Molekylær formel Nb
Molekylvægt (g/mol) 92.91
MDL nummer MFCD00011126
InChI nøgle GUCVJGMIXFAOAE-UHFFFAOYSA-N
Synonym columbium, element, niobium-93, powder, foil, rod, vn 1, foil, 0.25mm 0.01in thick, columbio, niobio
PubChem CID 23936
ChEBI CHEBI:33344
IUPAC navn niobium
SMIL [Nb]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Niobium foil
Navn note 0,05 mm (0,002 tommer) tyk, glødet
Mængde 100 x 100 mm
Lugt Lugtfri
Vægt ≈4,29g/100x100mm
Form Floret
Assay Procent Noter (metalbasis)
Procent renhed 99.8%