Få mere at vide
Niobium carbide, 99+% (metals basis)
Artikelnummer. 11356518
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11356518 25 g 25g
11346518 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11356518 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 012147.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 12069-94-2 | CNb | 104.92 g/mol
Niobiumcarbid bruges i værktøjsbits til skærende værktøjer. Zirconiumcarbid og niobiumcarbid kan bruges som ildfaste belægninger i atomreaktorer. Det bruges til at fremstille lysbuesvejsningsstænger og i korrosionsbestandigt stål.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12069-94-2
Molekylær formel CNb
Molekylvægt (g/mol) 104.92
MDL nummer MFCD00016237
InChI nøgle AADPBXLVMHIYCT-UHFFFAOYSA-N
Synonym niobium carbide nbc, methane-niobium 1:1, methane niobium, niobium carbide trace metals basis 25g
PubChem CID 159431
IUPAC navn metan; niobium
SMIL [C-]#[Nb+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Niobium carbide
Smeltepunkt 3500°C
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 25 g
Analyseprocentområde 99+% (metals basis)
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 104.91
Lugt Odorless
Udseende Gray powder
Tæthed 7.6 g/mL