Få mere at vide
Niobium boride, 99% (metals basis)
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
Beskrivelse
Niobiumborid er meget udbredt i keramiske materialer, elektrodematerialer, tyndfilmsmaterialer og ildfaste.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Niobium boride |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 25 g |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| Opløselighedsinformation | Insoluble in water. |
| Formel vægt | 114.53 |
| Procent renhed | 99% |
| Lugt | Odorless |