Få mere at vide
Niobiumborid, 99% (metalbasis)
Artikelnummer. 11367417
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11367417 25 g 25g
11357417 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11367417 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 012573.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-12-2026
CAS: 12007-29-3 | BNb | 103,716 g/mol
Niobiumborid er meget udbredt i keramiske materialer, elektrodematerialer, tyndfilmsmaterialer og ildfaste.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12007-29-3
Molekylær formel BNb
Molekylvægt (g/mol) 103.716
MDL nummer MFCD00016236
InChI nøgle VDZMENNHPJNJPP-UHFFFAOYSA-N
Synonym niobium boride, niobium boride nbb, niobiumylidyneborane, niobium monoboride, columbium boride, columbium boride, cl
PubChem CID 82882
IUPAC navn boranylidyneniobium
SMIL B#[Nb]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Niobium boride
Fysisk form Pulver
Mængde 25 g
Lugt Lugtfri
Assay Procent Noter (metalbasis)
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 114.53
Procent renhed 99%