Få mere at vide
Nintedanib Demethyl-O-glucuronic Acid, TRC
Specifica
Specifica
| Kemisk navn eller materiale | Nintedanib Demethyl-O-glucuronic Acid |
| CAS | 1352789-50-4 |
| Molekylær formel | C36 H39 N5 O10 |
| Mængde | 0.5 mg |
| Synonym | Nintedanib Metabolite M2 |
| InChI formel | InChI=1S/C36H39N5O10/c1-39-14-16-41(17-15-39)19-26(42)40(2)23-11-9-22(10-12-23)37-28(20-6-4-3-5-7-20)27-24-13-8-21(18-25(24)38-33(27)46)35(49)51-36-31(45)29(43)30(44)32(50-36)34(47)48/h3-13,18,29-32,36-37,43-45H,14-17,19H2,1-2H3,(H,38,46)(H,47,48)/b28-27-/t29-,30-,31+,32-,36+/m1/s1 |
| SMIL | CN(C(=O)CN1CCN(C)CC1)c2ccc(N\C(=C\3/C(=O)Nc4cc(ccc34)C(=O)O[C@@H]5O[C@H]([C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]5O)C(=O)O)\c6ccccc6)cc2 |
| IUPAC navn | (2R,3R,4R,5S,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-[(3Z)-3-[[4-[methyl-[2-(4-methylpiperazin-1-yl)acetyl]amino]anilino]-phenyl-methylene]-2-oxo-indoline-6-carbonyl]oxy-tetrahydropyran-2-carboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 701.72 |
| Formel vægt | 701.2697 |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?