missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Nintedanib Carboxylic Acid, TRC

Artikelnummer. 30011432
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30011432 10 mg
30010505 50 mg
30010742 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30011432 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN47828510MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 894783-71-2
Molekylær formel C30 H31 N5 O4
Molekylvægt (g/mol) 525.6
Synonym (3Z)-2,3-Dihydro-3-[[[4-[methyl[(4-methyl-1-piperazinyl)acetyl]amino]phenyl]amino]phenylmethylene]-2-oxo-1H-Indole-6-carboxylic Acid, (3Z)-2,3-Dihydro-3-[[[4-[methyl[2-(4-methyl-1-piperazinyl)acetyl]amino]phenyl]amino]phenylmethylene]-2-oxo-1H-indole-6-carboxylic Acid, BIBF 1202
IUPAC navn (3Z)-3-[[4-[methyl-[2-(4-methylpiperazin-1-yl)acetyl]amino]anilino]-phenyl-methylene]-2-oxo-indoline-6-carboxylic acid
SMIL CN(C(=O)CN1CCN(C)CC1)c2ccc(N\C(=C\3/C(=O)Nc4cc(ccc34)C(=O)O)\c5ccccc5)cc2

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Nintedanib Carboxylic Acid
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C30H31N5O4/c1-33-14-16-35(17-15-33)19-26(36)34(2)23-11-9-22(10-12-23)31-28(20-6-4-3-5-7-20)27-24-13-8-21(30(38)39)18-25(24)32-29(27)37/h3-13,18,31H,14-17,19H2,1-2H3,(H,32,37)(H,38,39)/b28-27-
Formel vægt 525.2376
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.