Få mere at vide
Nintedanib Carboxylic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Nintedanib Carboxylic Acid |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C30H31N5O4/c1-33-14-16-35(17-15-33)19-26(36)34(2)23-11-9-22(10-12-23)31-28(20-6-4-3-5-7-20)27-24-13-8-21(30(38)39)18-25(24)32-29(27)37/h3-13,18,31H,14-17,19H2,1-2H3,(H,32,37)(H,38,39)/b28-27- |
| Formel vægt | 525.2376 |
| Procent renhed | >95% |