Få mere at vide
Nintedanib Acetyl Impurity, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Nintedanib Acetyl Impurity |
| CAS | 1139458-48-2 |
| Molekylær formel | C26H23N3O4 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 1H-Indole-6-carboxylic acid, 3-[[[4-(acetylmethylamino)phenyl]amino]phenylmethylene]-2,3-dihydro-2-oxo-, methyl ester, (3Z)- |
| InChI formel | InChI=1S/C26H23N3O4/c1-16(30)29(2)20-12-10-19(11-13-20)27-24(17-7-5-4-6-8-17)23-21-14-9-18(26(32)33-3)15-22(21)28-25(23)31/h4-15,28,31H,1-3H3 |
| SMIL | COC(=O)c1ccc2\C(=C(\Nc3ccc(cc3)N(C)C(=O)C)/c4ccccc4)\C(=O)Nc2c1 |
| IUPAC navn | methyl (3Z)-3-[[4-[acetyl(methyl)amino]anilino]-phenylmethylidene]-2-oxo-1H-indole-6-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 441.49 |
| Formel vægt | 441.1689 |