Få mere at vide
Skytec Ninja Flex arbejdshandsker
Artikelnummer. 17892194
Skift visning
Størrelse:
7, Lille
8, Medium
9, Større
10, X-Large
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse
17892194 10, X-Large
17862194 7, Lille
17852194 8, Medium
17842164 9, Større
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 17892194 Leverandør Skytec Leverandørnr. SKY194
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    354.00 DKK
    221.38 DKK / 10 par
    Spare 132.62 DKK
    37% Slukket
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Ninja Flex arbejdshandsker har sømløs letvægtsforing og latexbelægning, der bevarer en overordnet supertynd fornemmelse for forbedret fingerfærdighed, pasform og komfort. Til manuel håndtering i fugtige og tørre forhold.
  • Den lette nylon/lycra liner (15 gauge) bevarer en supertynd 'fornemmelse' for forbedret fingerfærdighed, pasform og komfort
  • Anatomisk designet til høje niveauer af komfort og taktil berøring
  • Slid- og rivebestandig
  • Fremragende greb i både våde og tørre omgivelser
  • Silikone og fnugfri
  • Sømløs foring forhindrer irritation
Tekniske data
Certificeringer/compliance CE CAT II
Certificeringer/overholdelse (Europa) EN388, EN420
Kloreret Nej
Belagt område Håndflade
Konstruktion Strikke
Belægningsmateriale Natur latex
Farve Rød, Grå
Udvendig finish Ingen tekstur
Hånd Bestemt
Latex fri Nej
Materiale Nylon, Latex
Produkttype Grib handske
Størrelse 10, X-Large
Til brug med (applikation) Generel håndtering
Handske manchet stil Elastisk
Modstandsdygtig overfor Afslidning
Tommelfinger stil Lige
Længde (engelsk) 9 tommer
Længde (metrisk) 240 mm