Få mere at vide
Skytec Ninja Flex arbejdshandsker
Beskrivelse
- Den lette nylon/lycra liner (15 gauge) bevarer en supertynd 'fornemmelse' for forbedret fingerfærdighed, pasform og komfort
- Anatomisk designet til høje niveauer af komfort og taktil berøring
- Slid- og rivebestandig
- Fremragende greb i både våde og tørre omgivelser
- Silikone og fnugfri
- Sømløs foring forhindrer irritation
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | CE CAT II |
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | EN388, EN420 |
| Kloreret | Nej |
| Belagt område | Håndflade |
| Konstruktion | Strikke |
| Belægningsmateriale | Natur latex |
| Farve | Rød, Grå |
| Udvendig finish | Ingen tekstur |
| Hånd | Bestemt |
| Latex fri | Nej |
| Vis mere |