Få mere at vide
Ninhydrin, TRC
Product Code. 30478533
Change view
Click to view available options
Mængde:
5 g
Product Code. Mængde
30478533 5 g
1 options
Product Code. 30478533 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCN4782805G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale Ninhydrin
CAS 485-47-2
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C9 H6 O4
Mængde 5 g
Synonym 2,2-Dihydroxy-1,3-indandione, 1H-Indene-1,2,3-trione 2-Hydrate, 2,2-Dihydroxy-1,3-dioxoindan, 2,2-Dihydroxy-1,3-indandione, 2,2-Dihydroxy-1H-indene-1,3(2H)-dione, 2,2-Dihydroxy-indene-1,3-dione, 2,2-Dihydroxyindane-1,3-dione, 2,3-Dihydro-2,2-dihydroxy-1,3-dioxo-1H-indene, Indane-1,2,3-trione monohydrate, Triketohydrindene Hydrate
InChI formel InChI=1S/C9H6O4/c10-7-5-3-1-2-4-6(5)8(11)9(7,12)13/h1-4,12-13H
SMIL OC1(O)C(=O)c2ccccc2C1=O
IUPAC navn 2,2-dihydroxyinden-1,3-dione
Molekylvægt (g/mol) 178.14
Formel vægt 178.0266
Procent renhed >95