Få mere at vide
Ninhydrin, TRC
Artikelnummer. 30471386
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30471386 1 g
1 options
Artikelnummer. 30471386 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN4782801G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ninhydrin
CAS 485-47-2
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C9 H6 O4
Mængde 1 g
Synonym 2,2-Dihydroxy-1,3-indandione, 1H-Indene-1,2,3-trione 2-Hydrate, 2,2-Dihydroxy-1,3-dioxoindan, 2,2-Dihydroxy-1,3-indandione, 2,2-Dihydroxy-1H-indene-1,3(2H)-dione, 2,2-Dihydroxy-indene-1,3-dione, 2,2-Dihydroxyindane-1,3-dione, 2,3-Dihydro-2,2-dihydroxy-1,3-dioxo-1H-indene, Indane-1,2,3-trione monohydrate, Triketohydrindene Hydrate
InChI formel InChI=1S/C9H6O4/c10-7-5-3-1-2-4-6(5)8(11)9(7,12)13/h1-4,12-13H
SMIL OC1(O)C(=O)c2ccccc2C1=O
IUPAC navn 2,2-dihydroxyinden-1,3-dione
Molekylvægt (g/mol) 178.14
Formel vægt 178.0266
Procent renhed >95