Få mere at vide
Ninhydrin og tinchloridreagens EU-farmakopé, Fisher Chemical™
Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
100 ml
Pakningsstørrelse:
100ml
Tekniske data
Tekniske data
| Emballage | Glasflaske |
| Analyt- eller komponentnavne | Ninhydrin and Stannous Chloride Reagent. |
| Renhedsgrad noter | EU Ph Ref: 1058301 |
| Koncentration | 1.000±0.002 g/L |
| Element | Ninhydrin, Stannous Chloride |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Nitric Acid |
| Mængde | 100 ml |
| Grad | Eu. Ph. |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Ninhydrin and Stannous Chloride Reagent. European Pharmacopoeia Ref: 1058301 (RP 132)
- Advarsel
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.