Få mere at vide
Ninhydrin Spray Refill, Pure, 0.5% Ninhydrin In Butan-1-ol, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10254010 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
500 ml
Pakningsstørrelse:
500ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10254010 500 ml 500ml
1 options
Artikelnummer. 10254010 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. N/2161/90
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
500 ml, ravfarvet glasflaske
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Smeltepunkt -90 °C
Kogepunkt 117.4°C
CAS 485-47-2
Molekylær formel C9H6O4
MDL nummer 3791
InChI nøgle FEMOMIGRRWSMCU-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C(=O)C(C2=O)(O)O
IUPAC navn 2,2-dihydroxyinden-1,3-dion
Molekylvægt (g/mol) 178.143
PubChem CID 10236
ChEBI CHEBI:86374
Formel vægt 74.0694g/mol
Emballage Ravfarvet glasflaske
Damptryk 6.5&25
Farve Farveløs
Mængde 500 ml
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ninhydrin solution
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 1H-Indene-1, 3(2H)-dione, 2, 2- dihydroxy- 485-47-2, n-Butylalcohol 71-36-3