Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Ninhydrin, spektrofotometrisk kvalitet
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterDescription
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Spécification
Spécification
| Kemisk navn eller materiale | Ninhydrin |
| Smeltepunkt | 250,0 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Emballage | Glasflaske |
| Egnethed | (for aminosyreanalyse): består |
| Farve | Gul |
| Opløselighedsinformation | Opløselighed i vand: opløselig. Andre opløseligheder: opløselig i alkohol, let opløselig i ether og kloroform |
| pH | 4,6 til 5,6 (1 % vandig opl.) |
| Mængde | 500 g |
| Fysisk form | Krystallinsk pulver eller krystaller |
| Afficher plus |
RUO– Kun brug til forskning
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.