Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Ninhydrin, spektrofotometrisk kvalitet
Artikelnummer. 10439080 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10439080 25 g Glasflaske 25g
11964861 100 g Glasflaske 100g
15159203 500 g Glasflaske -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10439080 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 165870250
Spotlight-tilbud
Brug rabatkode 28038
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 485-47-2 | C9H6O4 | 178,143 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 485-47-2
Molekylær formel C9H6O4
Molekylvægt (g/mol) 178.143
MDL nummer MFCD00003791
InChI nøgle FEMOMIGRRWSMCU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1, 2, 3-Indantrione, 1, 2, 3-Triketohydrindene, 2, 2-Dihydroxy-1H-indene-1, 3(2H)-dione, 1H-Indene-1, 2, 3-trione
PubChem CID 10236
ChEBI CHEBI:86374
IUPAC navn 2,2-dihydroxyinden-1,3-dion
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C(=O)C(C2=O)(O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ninhydrin
Smeltepunkt 250,0 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Emballage Glasflaske
Egnethed (for aminosyreanalyse): består
Tæthed 0.81
Farve Gul
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig. Andre opløseligheder: opløselig i alkohol, let opløselig i ether og kloroform
pH 4,6 til 5,6 (1 % vandig opl.)
Mængde 25 g
Fysisk form Krystallinsk pulver eller krystaller
Formel vægt 178.14
Grad Spektrofotometrisk
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ninhydrin
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.