Få mere at vide
Ninhydrin opløsning, Reagecon™ Artikelnummer.: 11444709
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Ninhydrin opløsning, Reagecon™
Artikelnummer. 11444709 Shop alle Reagecon produkter
100 mL, 100ml
Mængde:
100 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
Artikelnummer. 11444709
Brand: Reagecon 1058303
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
Mængde 100 mL
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
5 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Artikelnummer
Partinummer1583325C1 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato11/03/2025 Artikelnummer1058303
Partinummer1583324E1 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato21/05/2024 Artikelnummer1058303
Partinummer1583323G1 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato01/08/2023 Artikelnummer1058303
Partinummer1583322K1 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato15/02/2023 Artikelnummer1058303
Partinummer1583322D1 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato15/08/2022 Artikelnummer1058303
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • NINHYDRIN SOLUTION
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: butanol
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Ninhydrin opløsning, Reagecon™ >