Få mere at vide
Ninhydrin, 0,35% (w/v) i isopropylalkohol, Ricca Chemical
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ninhydrin Solution 0.35% (w/v) in Isopropyl Alcohol, In Isopropanol |
| CAS | 485-47-2, 67-63-0 |
| Emballage | Ravglasflaske |
| Molekylær formel | C9H6O4 |
| Farve | Farveløs til gul |
| Mængde | 120 mL |
| InChI nøgle | FEMOMIGRRWSMCU-UHFFFAOYSA-N |
| Fysisk form | Væske |
| SMIL | C1=CC=C2C(=C1)C(=O)C(C2=O)(O)O |
| IUPAC navn | 2,2-dihydroxyindene-1,3-dione |
| Vis mere |