Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Ninhydrin, Reagens ACS
Artikelnummer. p-172467 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
10 g
25 g
100 g
1 kg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
10g
1kg
25g
Artikelnummer. 10055780
Brand: Thermo Scientific Chemicals undefined
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 485-47-2 | C9H6O4 | 178.143 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 485-47-2
Molekylær formel C9H6O4
Molekylvægt (g/mol) 178.143
MDL nummer MFCD00003791
InChI nøgle FEMOMIGRRWSMCU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1, 2, 3-Indantrione, 1, 2, 3-Triketohydrindene, 2, 2-Dihydroxy-1H-indene-1, 3(2H)-dione, 1H-Indene-1, 2, 3-trione
PubChem CID 10236
ChEBI CHEBI:86374
IUPAC navn 2,2-dihydroxyinden-1,3-dion
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C(=O)C(C2=O)(O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ninhydrin
Smeltepunkt 250.0°C
Fieser 01,732; 04,356
Merck Index 15, 6640
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, slightly soluble in ether and chloroform
Identifikation Passes Test
Infrarødt spektrum Authentic
Formel vægt 178.14
Grad ACS-reagens
Emballage Glasflaske
Følsomhed (to amino acids) Passes Test
Tæthed 0.81
Farve Brun/hvid til hvid
Mængde 10 g
Fysisk form Krystaller
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ninhydrin
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.