Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Ninhydrin, ozonvenlig spray klar til brug TLC
Artikelnummer. 10780971 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
240 ml
Artikelnummer. Mængde
10780971 240 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10780971 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 327022400
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 485-47-2 | C9H6O4 | 178,143 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ninhydrin
Kogepunkt >34,0 °C
CAS 485-47-2, 106-97-8, 74-98-6, 71-36-3
Emballage Spraydåse
Molekylær formel C9H6O4
MDL nummer MFCD00003791
Tæthed 0.81
Merck Index 15, 6640
Mængde 240 ml
InChI nøgle FEMOMIGRRWSMCU-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C(=O)C(C2=O)(O)O
IUPAC navn 2,2-dihydroxyinden-1,3-dion
Molekylvægt (g/mol) 178.143
PubChem CID 10236
ChEBI CHEBI:86374
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ninhydrin, ozone friendly ready to use spray for TLC
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlige og ikke-brandfarlige aerosoler Kategori 1
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 1B
  • Carcinogenicitet Kategori 1B
Faresætning
  • H222-Yderst brandfarlig aerosol.
  • H229-Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H340-Kan forårsage genetiske defekter.
  • H350-Kan fremkalde kræft.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P251-Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug.
  • P410+P412-Beskyttes mod sollys Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50°C/ 122°F.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: n-Butyl alcohol, L.P.G. (liquified petroleum gas), 1H-Indene-1, 3(2H)-dione, 2,2-dihydroxy-