Få mere at vide
Ninhydrin monohydrat, ekstra rent, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10356380 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10356380 500 g 500g
10569190 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10356380 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. N/2158/53
Kemiske identifikatorer
CAS 485-47-2
Molekylær formel C9H6O4
Molekylvægt (g/mol) 178.143
MDL nummer 3791
InChI nøgle FEMOMIGRRWSMCU-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 10236
ChEBI CHEBI:86374
IUPAC navn 2,2-dihydroxyinden-1,3-dion
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C(=O)C(C2=O)(O)O
Tekniske data
Smeltepunkt 250°C
Formel vægt 178.14g/mol
Emballage Glaskrukke
Farve Gul
pH 4.6 to 5.6
Mængde 500 g
Fysisk form Pulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ninhydrin
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/sæbe.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.