Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Ninhydrin, ACS-reagens
Beskrivelse
Reagens til bestemmelse af aminosyrer og aminholdige forbindelser, som mellemprodukt.Ninhydrin anvendes til bestemmelse af aminogrupper i aminosyrer, peptider og proteiner. Det finder anvendelse i retsmedicin til analyse af latente fingeraftryk på porøse overflader såsom papir. Det bruges også i tyndtlagskromatografi (TLC ) for at overvåge udviklingen af kemiske reaktioner. I Kaiser-testen spiller det en vigtig rolle at overvåge afbeskyttelsen i fastfase-peptidsyntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
- Reagens til bestemmelse af aminosyrer og aminholdige forbindelser, som mellemprodukt
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ninhydrin |
| Smeltepunkt | 251 °C (dekomponering) |
| Følsomhed | Lysfølsom |
| Beilstein | 1910963 |
| Merck Index | 14,6554 |
| Farve | Brun til gul |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i vand, acetone, ethanol og methanol; Let opløselig i kloroform og ether. |
| Mængde | 500 g |
| Fysisk form | Krystallinsk |
| Formel vægt | 178.14 |
| Vis mere |