Få mere at vide
Mettler Toledo™ NineFocus™ Protective Cover for Control Terminal
Shop alle Mettler Toledo produkter
Kalibrering:
Automatisk
Beskrivelse
- Protect your investment: The cover provides an extra barrier to protect your NineFocus control terminal from spills and splashes. It can easily be replaced
Tekniske data
Tekniske data
| Kalibrering | Automatisk |
| Type | Protective Cover |
| Dimensioner (L x B x H) | 24.1 x 22.5 x 5.5 cm |
| Højde (metrisk) | 5.5 cm |
| IP-vurdering | IP52 |
| Længde (metrisk) | 24.1 cm |
| Anbefalet tilbehør | Meter Accessories |
| Vægt (metrisk) | 150 g |
| Bredde (metrisk) | 22.5 cm |