Få mere at vide
Mettler Toledo™ NineFocus™ Digitalt Målemodul (DMM) DES™
Artikelnummer. 31454051
Skift visning
Dimensioner (L x B x H):
12 x 7 x 3,5 cm
Artikelnummer. Dimensioner (L x B x H)
31454051 12 x 7 x 3,5 cm
1 options
Artikelnummer. 31454051 Leverandør Mettler Toledo™ Leverandørnr. 31052301
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3140.00 DKK
    2699.37 DKK / Pakke med 1
    Spare 440.63 DKK
    14% Slukket
På lager
Læg i indkøbskurv
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Designet til pH-, redox-, ledningsevne- og DO-målinger, forbinder den med InLab™ DES™ sensorer for pålidelig multiparameter-ydelse.
  • Designet til at udvikle sig: Måler op til 4 parametre (pH, redox, kond., DO) med DMM. Udvid måleranalysens produktivitet ved at tilføje yderligere moduler.
  • Smarte besparelser: Spar på en ny måler ved at tilføje en parameter når som helst med et Digital Measurement Module (DMM).
  • Fremme bæredygtighed: Vores højkvalitetsmoduler er lavet af 100% genanvendt plastik, hvilket hjælper med at reducere det økologiske fodaftryk.
  • DES™ - Diagnostiserbar, Effektiv, Bæredygtig: Øget effektivitet med sensordiagnostik: hurtigere problemløsning, mindre nedetid, maksimal sensorlevetid og støtte til forebyggende vedligeholdelse.
  • Hold dig foran: Sensorens diagnostiske kapacitet giver ro i sindet for sensorens tilstand. Den understøtter forebyggende vedligeholdelse, maksimerer sensorens levetid og forhindrer for tidlig bortkastning.
  • Bæredygtig investering: DES™ digitale sensorer er et klogt valg. At bevare måleelektronikken og kun udskifte sensorakslen ved slutningen af dens levetid, eller det aftagelige kabel, der kan bruges til alle sensorer, hjælper med at reducere materialeaffald og dermed det økologiske fodaftryk.
  • Øg produktivitet og effektivitet: Ved diagnosticerede fejl muliggør brugervejledning med fejlfindingsanbefalinger hurtigere problemløsning, hvilket reducerer nedetiden. Det minimerer også håndteringsfejl og mindsker dermed behovet for specialiseret træning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Type Målemodul
Dimensioner (L x B x H) 12 x 7 x 3,5 cm
Højde (metrisk) 3.5 cm
IP-vurdering Ingen
Længde (metrisk) 12 cm
Vægt (metrisk) 0.1 kg
Bredde (metrisk) 7 cm
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.