Få mere at vide
Mettler Toledo™ NineFocus™ Barometertryksensor USB
Beskrivelse
- Barometrisk tryksensor er designet til brug med NineFocus-målere. Den tilsluttes USB-A-porten og måler omgivelsestryk for at understøtte måling af opløst ilt
Tekniske data
Tekniske data
| Nøjagtighed (barometer) | ±1 mbar |
| Fugtighedsområde | 5 til 95% RH |
| Opløsning (fugtighed) | 0.01 |
| Opløsning (temperatur) | 0,1 °C |
| Temperaturområde (metrisk) | -10 °C til +60 °C |
| Certificeringer/compliance | CE, WEEE, RoHS |
| Produkttype | Digitalt barometer |
| Højde (metrisk) | 4 cm |
| Længde (metrisk) | 11.8 cm |
| Bredde (metrisk) | 7 cm |
| Vis mere |